Merck
723894
Sigma-Aldrich
Butyric acid-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
Szinonimák:
Butanoic acid-13C4
About This Item
Lineáris képlet:
13CH3(13CH2)213CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
92.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51113400
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
99% (CP)
Forma
liquid
bp
162 °C (lit.)
mp
-6--3 °C (lit.)
sűrűség
1.018 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[13CH3][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i1+1,2+1,3+1,4+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FERIUCNNQQJTOY-JCDJMFQYSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
161.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
72 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)