Fontos dokumentumok
B1267
Biotin-maleimide
≥95% (TLC), powder
Szinonimák:
N-Biotinoyl-N′-(6-maleimidohexanoyl)hydrazide
Teszt
≥95% (TLC)
Forma
powder
oldhatóság
acetic acid: 20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(CCCCCN1C(=O)C=CC1=O)NNC(=O)CCCC[C@@H]2SC[C@@H]3NC(=O)N[C@H]23
InChI
1S/C20H29N5O5S/c26-15(7-2-1-5-11-25-17(28)9-10-18(25)29)23-24-16(27)8-4-3-6-14-19-13(12-31-14)21-20(30)22-19/h9-10,13-14,19H,1-8,11-12H2,(H,23,26)(H,24,27)(H2,21,22,30)/t13-,14-,19-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VAPZWEFPQRDVHR-NJSLBKSFSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)