Merck
731188
Sigma-Aldrich
Thiamine-(4-methyl-13C-thiazol-5-yl-13C3) hydrochloride
99 atom % 13C, 98% (CP)
Szinonimák:
Vitamin B1(4-methyl-13C-thiazol-5-yl-13C3) hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C4C8H17ClN4OS · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
341.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
form
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
szín
white
mp
250 °C (dec) (lit.)
tömegeltolódás
M+4
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.[Cl-].Cc1ncc(C[n+]2[13cH]s[13c](CCO)[13c]2[13CH3])c(N)n1
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1/i1+1,7+1,8+1,11+1;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPJRMOMPQZCRJU-VJFONHOHSA-M
Alkalmazás
Thiamine-(4-methyl-13C-thiazol-5-yl-13C3) hydrochloride is also known as vitamin B1(4-methyl-13C-thiazol-5-yl-13C3) hydrochloride. It can be used as a stable isotope internal standard for accurate data interpretation in specific biological samples by mass spectrometry (MS).
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Rohiverth Guarecuco et al.
Science advances, 6(41) (2020-10-11)
Tumor environment influences anticancer therapy response but which extracellular nutrients affect drug sensitivity is largely unknown. Using functional genomics, we determine modifiers of l-asparaginase (ASNase) response and identify thiamine pyrophosphate kinase 1 as a metabolic dependency under ASNase treatment. While