Merck
797170
Sigma-Aldrich
Neo-decanoic acid
Szinonimák:
7,7-Dimethyloctanoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H20O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
172.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
leírás
Fp: >230°F
Minőségi szint
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.439
sűrűség
0.9086 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
InChI
1S/C10H20O2/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(11)12/h4-8H2,1-3H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YPIFGDQKSSMYHQ-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)