Merck
511692
Sigma-Aldrich
Sodium 2-ethylhexanoate
97%
Szinonimák:
2-Ethylcaproic acid sodium salt, Sodium-2-ethylcaproate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
166.19
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder, crystals or chunks
reakcióalkalmasság
core: sodium
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].CCCCC(CC)C([O-])=O
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPDUQYOLCLEGS-UHFFFAOYSA-M
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Meeri Visnapuu et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 169, 222-232 (2018-05-21)
Application of efficient antimicrobial surfaces has been estimated to decrease both, the healthcare-associated infections and the spread of antibiotic-resistant bacteria. In this paper, we prepared ZnO and ZnO/Ag nanoparticle covered surfaces and evaluated their antimicrobial efficacy towards a Gram-negative bacterial
Fabrizio Carta et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(8), 2521-2526 (2011-03-16)
The inhibition of the β-carbonic anhydrases (CAs, EC 4.2.1.1) from the pathogenic fungi Cryptococcus neoformans (Can2) and Candida albicans (Nce103) with a series of 25 branched aliphatic and aromatic carboxylates has been investigated. Human isoforms hCA I and II were