Merck
E29141
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexanoic acid
99%
Szinonimák:
2-Ethylcaproic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.21
Beilstein:
1750468
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
4.98 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 115 °C)
Teszt
99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
699 °F
robbanási határérték
1.04 %, 135 °F
8.64 %, 188 °F
törésmutató
n20/D 1.425 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
sűrűség
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(CC)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Ethylhexanoic acid can be used:
  • As a reactant in esterification , decarboxylative alkynylation , and preparation of alkyl coumarins via decarboxylative coupling reactions.
  • In the organocatalytic medium for the preparation of various 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones/thiones by Biginelli reaction.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
237.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
114 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Esterification of aliphatic acids with olefin promoted by Bronsted acidic ionic liquids
Gu Y, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 212(1-2), 71-75 (2004)
Novel and efficient organocatalytic biginelli reaction using 2-ethylhexanoic acid
Hekmatshoar R, et al.
Gazi University Journal of Science, 25(3), 617-621 (2012)
Direct C-3 alkylation of coumarins via decarboxylative coupling with carboxylic acids
Jafarpour F, et al.
New. J. Chem., 43(24), 9328-9332 (2019)
Silver-catalyzed decarboxylative alkynylation of aliphatic carboxylic acids in aqueous solution
Liu X, et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(35), 14330-14333 (2012)
Iron (III)-catalyzed direct synthesis of diphenylmethyl esters from 2-diphenylmethoxypyridine
Tran Van H, et al.
Synthetic Communications, 212(1-2), 1-9 (2019)