Fontos dokumentumok
544132
Bismuth neodecanoate
Szinonimák:
Bismuth trineodecanoate, Neodecanoic acid bismuth salt
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: bismuth
reagent type: catalyst
törésmutató
n20/D 1.479 (lit.)
bp
300 °C (lit.)
sűrűség
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCC(C)(C)C(=O)O[Bi](OC(=O)C(C)(C)CCCCCC)OC(=O)C(C)(C)CCCCCC
InChI
1S/3C10H20O2.Bi/c3*1-4-5-6-7-8-10(2,3)9(11)12;/h3*4-8H2,1-3H3,(H,11,12);/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TUQRJVHQQXIPMN-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
- Thermoplastic polyurethanes by reacting polycaprolactone diols, diisocyanates, and diols with anthracene group.
- Polysiloxanes from hydroxy-terminatedpoly(dimethylsiloxanes) and ethyl silicate.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?