Fontos dokumentumok
774766
Lithium diisopropylamide solution
1.0 M in THF/hexanes
Szinonimák:
LDA
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
1.0 M in THF/hexanes
sűrűség
0.719 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Li]N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H14N.Li/c1-5(2)7-6(3)4;/h5-6H,1-4H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZCSHNCUQKCANBX-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-7.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-22 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?