Fontos dokumentumok
8.53031
Sigma-Aldrich
Boc-Cys-OH (cryst)
Novabiochem®
Szinonimák:
Boc-Cys-OH (cryst), N-α-t.-Boc-L-cysteine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H15NO4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
221.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
mp
76-79 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
thiol
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C8H15NO4S/c1-8(2,3)13-7(12)9-5(4-14)6(10)11/h5,14H,4H2,1-3H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATVFTGTXIUDKIZ-YFKPBYRVSA-N
Általános leírás
Building block for preparation of Boc-Cys derivatives.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Fmoc SPPS of Cysteine-Containing Peptides
Literature references
[1] R. H. Buck, et al. (1984) J. Chromatogr., 315, 279.
Kapcsolódás
Replaces: 04-12-0125
Analízis megjegyzés
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in ethanol): +6.5 - +9.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3