Merck
291005
Sigma-Aldrich
Butylmagnesium chloride solution
2.0 M in THF
Szinonimák:
BuMgCl
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3MgCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.87
Beilstein:
3587228
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
koncentráció
2.0 M in THF
sűrűség
0.962 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCC[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-3-4-2;;/h1,3-4H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UUNGXYVLXYGZKH-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Butylmagnesium chloride (BuMgCl) is a Grignard reagent that can be used:
  • To prevent the formation of passivating surface films on Mg electrodes.
  • For the synthesis of lithium tributylmagnesate complex (n-Bu3MgLi) by reacting with n-BuLi.
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Tributylmagnesium ate complex-mediated novel bromine-magnesium exchange reaction for selective monosubstitution of dibromoarenes.
Iida T, et al.
Tetrahedron Letters, 42(29), 4841-4844 (2001)
On the electrochemical behavior of magnesium electrodes in polar aprotic electrolyte solutions.
Lu Z, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 466(2), 203-217 (1999)
B Pons et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 716(1-2), 139-145 (1998-11-21)
One analytical procedure for the determination of ionic alkyllead in human urine has been studied. The system consists of the extraction of Me3Pb+, Et3Pb+ and Pb2+ at pH 9.0 with diethyldithiocarbamate to an organic phase. Then, the ionic compounds are