Fontos dokumentumok
242403
(Bromomethyl)cyclopropane
97%
Szinonimák:
Cyclopropylmethyl bromide
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.457 (lit.)
bp
105-107 °C (lit.)
sűrűség
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
BrCC1CC1
InChI
1S/C4H7Br/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AEILLAXRDHDKDY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
kiegészítő
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
105.8 °F
Lobbanási pont (C)
41 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?