Merck
224405
Sigma-Aldrich
Cyclopentylmagnesium chloride solution
2.0 M in diethyl ether
Szinonimák:
Chloro cyclopentyl magnesium, Chlorocyclopentylmagnesium, Cyclopentyl magnesium chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H9ClMg
CAS-szám:
Molekulatömeg:
128.88
Beilstein:
4124474
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
koncentráció
2.0 M in diethyl ether
sűrűség
0.878 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cl[Mg]C1CCCC1
InChI
1S/C5H9.ClH.Mg/c1-2-4-5-3-1;;/h1H,2-5H2;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GROGEABZCKQTJW-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-40.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-40 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Oleg V Larionov et al.
Organic letters, 16(3), 864-867 (2014-01-15)
A one-step transformation of heterocyclic N-oxides to 2-alkyl-, aryl-, and alkenyl-substituted N-heterocycles is described. The success of this broad-scope methodology hinges on the combination of copper catalysis and activation by lithium fluoride or magnesium chloride. The utility of this method