Merck
105139
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,6-hexanediamine
99%
Szinonimák:
1,1,8,8-Tetramethyl-1,8-diazaoctane, 1,6-Bis(dimethylamino)hexane, 2,9-Dimethyl-2,9-diazadecane, N ,N ,N ′,N ′-Tetramethylhexylenediamine, Hexamethylenebis(dimethylamine), N 1 ,N 1 ,N 6 ,N 6 -Tetramethyl-1,6-hexanediamine
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2N(CH2)6N(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
172.31
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.4359 (lit.)
bp
209-210 °C (lit.)
sűrűség
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)CCCCCCN(C)C
InChI
1S/C10H24N2/c1-11(2)9-7-5-6-8-10-12(3)4/h5-10H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TXXWBTOATXBWDR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,6-hexanediamine (TMHDA)can be used as an aminating agent to prepare anion exchange membranes for solidalkaline fuel cells. It provides cationic groups for better anionic conductivityand acts as a cross-linking agent to enhance dimensional stability. Theaddition of TMHDA combines functionalizing and crosslinking processes into asingle step.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
165.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
74 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Volkan Şahin et al.
Nanoscale, 12(30), 16292-16304 (2020-07-29)
Understanding the chemical mechanism of crystal nucleation at the molecular level is crucial for the design of architectural structures of valuable materials in the future. In this study, it has been revealed that amorphous silicate precursors, which play a role
Lingqian Meng et al.
ChemCatChem, 9(20), 3942-3954 (2017-12-05)
The influence of framework substituents (Al