Fontos dokumentumok
C117307
Bromocyclopropane
99%
Szinonimák:
Cyclopropyl bromide
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.458 (lit.)
bp
69 °C (lit.)
sűrűség
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
BrC1CC1
InChI
1S/C3H5Br/c4-3-1-2-3/h3H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LKXYJYDRLBPHRS-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
21.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)