Fontos dokumentumok
344648
Triethylamine trihydrofluoride
97%
Szinonimák:
Hydrogen fluoride triethylamine, TREAT-HF
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.3915 (lit.)
bp
70 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
F[H].F[H].F[H].CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.3FH/c1-4-7(5-2)6-3;;;/h4-6H2,1-3H3;3*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IKGLACJFEHSFNN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Vicinal difluorides from epoxides.
- 3-fluoroazetidines.
- 9-(2,3-dideoxy-2-fluoro-β-d-threo-pentofuranosyl)adenine (FddA).
- Multivicinal hexafluoroalkanes.
- Aminomethylated 4-fluoropiperidines and 3-fluoropyrrolidines.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
190.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
88 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?