Merck
706256
Sigma-Aldrich
1H-Pyrazole-4-boronic acid
≥95.0%
Szinonimák:
4-Pyrazoleboronic acid, Pyrazol-4-ylboronic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H5BN2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
111.90
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95.0%
form
solid
mp
146-151 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OB(O)c1cn[nH]c1
InChI
1S/C3H5BN2O2/c7-4(8)3-1-5-6-2-3/h1-2,7-8H,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KEZNMOUMHOZFRA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
May contain varying amounts of anhydride
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)