Merck
715263
Sigma-Aldrich
N-Boc-1H-pyrazole-4-boronic acid
≥95%
Szinonimák:
1-tert-Butoxycarbonyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H13BN2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
212.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
solid
mp
157-161 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)n1cc(cn1)B(O)O
InChI
1S/C8H13BN2O4/c1-8(2,3)15-7(12)11-5-6(4-10-11)9(13)14/h4-5,13-14H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IUEPVMMFUSDDBJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)