Fontos dokumentumok
394505
Xenon difluoride
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Xenon Fluoride (XeF2)
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
3.8 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
form
crystals
mp
129 °C (lit.)
sűrűség
4.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[Xe]F
InChI
1S/F2Xe/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IGELFKKMDLGCJO-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?