Fontos dokumentumok
126306
1,3-Dimethoxybenzene
≥98%
Szinonimák:
Dimethylresorcinol, Resorcinol dimethyl ether
Teszt
≥98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.524 (lit.)
bp
85-87 °C/7 mmHg (lit.)
sűrűség
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(OC)c1
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPZNOMCNRMUKPS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
190.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
88 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?