Merck
303518
Sigma-Aldrich
Tantalum(V) oxide
99% trace metals basis
Szinonimák:
Tantalum pentoxide
About This Item
Lineáris képlet:
Ta2O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
441.89
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: tantalum
sűrűség
8.2 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
InChI
1S/5O.2Ta
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tantalum pentoxide is dielectric in nature making it useful for making capacitors in the electronics industry.
Alkalmazás
Tantalum oxide is intermixed with silicon in gate dielectric structures. It may be used to synthesize hexagonally packed mesoporous tantalum oxide molecular sieves.Ion-beam sputter deposition of tantalum oxide films was investigated for possible optical coating applications.It may be used in making optical glass for lenses and in electronic circuits.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Effects of oxygen content on the optical properties of tantalum oxide films deposited by ion-beam sputtering.
H Demiryont et al.
Applied optics, 24(4), 490-490 (1985-02-15)
Synthesis and characterization of hexagonally packed mesoporous tantalum oxide molecular sieves.
Antonelli DM and Ying JY
Chemistry of Materials, 8(4), 874-881 (1996)
Intermixing at the tantalum oxide/silicon interface in gate dielectric structures.
Alers GB, et al.
Applied Physics Letters, 73(11), 1517-1519 (1998)