Fontos dokumentumok
204536
Tantalum(V) oxide
<20 μm, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Tantalum pentoxide
Összes fotó(2)
About This Item
Lineáris képlet:
Ta2O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
441.89
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
eCl@ss:
38180602
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: tantalum
részecskeméret
<20 μm
sűrűség
8.2 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
InChI
1S/5O.2Ta
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Ta2O5 (tantalum pentoxide) is a transition-metal oxide with a high refractive index (n=2.02–2.16), high dielectric constant, wide bandgap (4.0–4.5 eV), and wide transmission spectrum. It is a non-silicon dielectric material used in microelectronic devices and the ideal capacitive material for next-generation multi-chip modules. Due to its high acidity, it can serve as a catalyst for the oxidation of alkanes and pollution reduction. In addition, it is successfully used for the anode oxidization of electrodes in lithium batteries.
Alkalmazás
- Double-layered nanoparticle stacks for spectro-electrochemical applications.: This study discusses the development of double-layered nanoparticle stacks incorporating Tantalum(V) oxide, which have significant potential in spectro-electrochemical applications due to their high refractive index and dielectric properties (Frank et al., 2012).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?