Merck
757365
Sigma-Aldrich
Lithium nickel dioxide
powder, <3 μm particle size (BET), ≥98% trace metals basis
Szinonimák:
LNO, Lithium nickel oxide, Lithium nickelate
About This Item
Lineáris képlet:
LiNiO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
97.63
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
NACRES:
NA.23
grade
battery grade
Minőségi szint
Teszt
≥98% trace metals basis
Forma
powder
molekulatömeg
Mw 97.63 g/mol
összetétel
LiNiO2
részecskeméret
<3 μm (BET)
mp
>1,000 °C (lit.)
sűrűség
4.62 g/cm3 (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
[Ni](=O)[O-].[Li+]
InChI
1S/Li.Ni.2O/q+1;;;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VROAXDSNYPAOBJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Lithium nickel dioxide (LNO) is a class of electrode material that can be used in the fabrication of lithium-ion batteries. Lithium-ion batteries consist of anode, cathode, and electrolyte with a charge-discharge cycle. These materials enable the formation of greener and sustainable batteries for electrical energy storage.
Alkalmazás
Cathode material with high capacity and good reversibility for rechargeable Lithium ion batteries. Sub-micron particle size results in increased surface area of electrodes, thus improving their performance.
LNO can be used as a cathode material with a high discharge voltage of 4V and a high diffusion coefficient of ~10−8-10−10 cm2s−1. It has a high specific capacity and can be used the fabrication of lithium-ion batteries.
Jogi információk
Product of Engi-Mat Co.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis and electrode performance of layered nickel dioxide containing alkaline ions
Arai H, et al.
Electrochimica Acta, 50(9), 1821-1828 (2005)
Broussely, M.; et al.
Journal of Power Sources, 54, 109-109 (1995)
Thackeray, M. M.; et al.
Journal of Materials Chemistry, 17, 3112-3112 (2007)
Electrochemical characterization of a lithiated mixed nickel-cobalt oxide (LiNi 0.5 Co 0.5 O 2) prepared by sol-gel process
Croce F, et al.
Ionics, 3(5-6), 390-395 (1997)
The Li-ion rechargeable battery: a perspective
Goodenough JB and Park K
Journal of the American Chemical Society, 135(4), 1167-1176 (2013)
Cikkek
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
Lithium-ion batteries offer high energy density and cyclic performance for portable electronic devices.
Összes mutatása