725110
Lithium manganese nickel oxide
spinel, powder, <0.5 μm particle size (BET), >99%
Szinonimák:
LMNO
About This Item
Javasolt termékek
grade
battery grade
Minőségi szint
Teszt
>99%
Forma
powder
molekulatömeg
Mw 365.38 g/mol
összetétel
Li2Mn3NiO8
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
részecskeméret
<0.5 μm (BET)
mp
>290 °C
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
Related Categories
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
Li-Batteries, material for electrodes design and manufacturing
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.