Fontos dokumentumok
72262
Nickel (IV) oxide
technical, oxidizing agent, ~30% active peroxide basis
Szinonimák:
Nickel dioxide, Nickel oxide
About This Item
Javasolt termékek
grade
oxidizing agent
technical
Minőségi szint
Forma
powder
reakcióalkalmasság
core: nickel
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
koncentráció
~30% (active peroxide)
SMILES string
O=[Ni]O[Ni]=O
InChI
1S/2Ni.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PZFKDUMHDHEBLD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- One-dimensional oxide-metal hybrid structures and site-specific enhanced reactivity for CO oxidation
- Microwave induced catalytic degradation of crystal violet
Used to study differences in reactivity trends for carbon monoxide catalyzed oxidation caused by anionic transition metal oxide clusters
Reagent:
- For solvent-free oxidation of alcohols†
- For chemoselective oxidation of organic compounds using inductive heating
- To improve the synthesis of methoxy cephalosporin′s intermediate
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?