Fontos dokumentumok
637130
Nickel(II) oxide
nanopowder, <50 nm particle size (TEM), 99.8% trace metals basis
Szinonimák:
Nickel monooxide, Nickelous oxide
Teszt
99.8% trace metals basis
Forma
nanopowder
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szín
green to black
részecskeméret
<50 nm (TEM)
sűrűség
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
térfogatsúly
0.51 g/mL
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Ni]=O
InChI
1S/Ni.O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.