Merck
Összes fotó(5)
Fontos dokumentumok
442704
Sigma-Aldrich
Lithium cobalt(III) oxide
greener alternative
Lithium cobalt(III) oxide
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
99.8% trace metals basis
Szinonimák:
Lithium cobaltite
Méret kiválasztása
100 G
58 500,00 Ft
58 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 G
58 500,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
LiCoO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
97.87
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
58 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
battery grade
Teszt
99.8% trace metals basis
Forma
powder
molekulatömeg
Mw 97.87 g/mol
összetétel
LiCoO2
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
sűrűség
4.82 g/cm3 (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Li+].[O-][Co]=O
InChI
1S/Co.Li.2O/q;+1;;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BFZPBUKRYWOWDV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Lithium cobalt(III) oxide is a class of electrode material that can be used in the fabrication of lithium-ion batteries. Lithium-ion batteries consist of anode, cathode, and electrolyte with a charge-discharge cycle. These materials enable the formation of greener and sustainable batteries for electrical energy storage.[1][2][3][4]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Alkalmazás
Critical substance in the quest for high performance, advanced batteries.[5]
Lithium cobalt(III) oxide (LiCoO2) can be used as a cathode material with a specific capacity of ~274 mAhg−1 for the fabrication of lithium-ion batteries. Commercially, these LiCoO2 fabricated Li-ion batteries can be used in a majority of smartphones. LiCoO2 can also be used in the formation of fuel cells.[6][7][8]
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synergetic interactions improve cobalt leaching from lithium cobalt oxide in microbial fuel cells
Huang L, et al.
Bioresource Technology, 128, 539-546 (2013)
Approaching the capacity limit of lithium cobalt oxide in lithium ion batteries via lanthanum and aluminium doping
Liu Q, et al.
Nature Energy, 3(11), 936-943 (2018)
Zhecheva, E. et al.
Chemistry of Materials, 8, 1429-1429 (1996)
Cobalt oxides as Co2B catalyst precursors for the hydrolysis of sodium borohydride solutions to generate hydrogen for PEM fuel cells
Krishnan P, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 33(23), 7095-7102 (2008)
Challenges for rechargeable Li batteries
Goodenough JB and Kim Y
Chemistry of Materials, 22(3), 587-603 (2009)
Cikkek
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.
Összes mutatása
Questions
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review