Fontos dokumentumok
482277
Lithium manganese(III,IV) oxide
electrochemical grade
Szinonimák:
LMO
About This Item
Javasolt termékek
grade
electrochemical grade
Minőségi szint
Forma
powder
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
59.8-61.7% Mn (by KMnO4, titration)
szennyeződések
≤20000 ppm Trace Metal Analysis
részecskeméret
<5 μm
mp
>400 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Li+].[O-][Mn]=O.O=[Mn]=O
InChI
1S/Li.2Mn.4O/q+1;;;;;;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLXXBCXTUVRROQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.