Merck
Összes fotó(5)
Fontos dokumentumok
761001
Sigma-Aldrich
Lithium nickel manganese cobalt oxide
greener alternative
powder, <0.5 μm particle size, >98%
Szinonimák:
NMC
About This Item
Lineáris képlet:
LiNi0.33Mn0.33Co0.33O2
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
NACRES:
NA.23
grade
battery grade
Minőségi szint
Teszt
>98%
Forma
powder
molekulatömeg
Mw 96.46 g/mol
összetétel
LiNi0.33Mn0.33Co0.33O2
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
részecskeméret
<0.5 μm
mp
>290 °C (lit.)
sűrűség
2.11 g/cm3
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
Lithium nickel manganese cobalt oxide (NMC) is a class of electrode material that can be used in the fabrication of lithium-ion batteries. Lithium-ion batteries consist of anode, cathode, and electrolyte with a charge-discharge cycle. These materials enable the formation of greener and sustainable batteries for electrical energy storage.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Alkalmazás
NMC is a novel lithium insertion electrode material for advanced lithium-ion batteries. Mn doping significantly increases the thermal stability besides increasing the electrochemical charge-discharge behavior.
NMC111 (lithium nickel-manganese-cobalt oxide with a stoichiometry of 1:1:1) is a promising cathode material used in advanced lithium-ion batteries, particularly for electric vehicle applications, due to its high energy density and long cycle life. NMC111 powder has a layered crystal structure that enables efficient, reversible lithium-ion diffusion, which is essential for good electrochemical performance. Manganese doping improves the thermal stability of the material while enhancing its electrochemical charge-discharge behavior. Compared to other NMC materials, NMC111 has a higher thermal stability and is less prone to thermal runaway, making it a safer option for battery applications.
Tulajdonságok és előnyök
Our NMC111 has engineered improvements over other LiNMC materials including thermal stability and high conductivity:
  • More Reliable
  • Longer Cycle Life
  • Bulk and Pilot Scale Available
Jogi információk
Product of Engi-Mat Co.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Belharouak, I.; et al.
Journal of Power Sources, 123, 247-247 (2003)
Impedance change and capacity fade of lithium nickel manganese cobalt oxide-based batteries during calendar aging
Schmitt J, et al.
Journal of Power Sources, 353, 183-194 (2017)
Choi, J.; Manthiram, A.; J.
Journal of the Electrochemical Society, 152, A1714-A1714 (2005)
A bi-functional lithium difluoro (oxalato) borate additive for lithium cobalt oxide/lithium nickel manganese cobalt oxide cathodes and silicon/graphite anodes in lithium-ion batteries at elevated temperatures
Lee SJ, et al.
Electrochimica Acta, 137, 1-8 (2014)
Challenges for rechargeable Li batteries
Goodenough JB and Kim Y
Chemistry of Materials, 22(3), 587-603 (2009)
Cikkek
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
Lithium-ion batteries offer high energy density and cyclic performance for portable electronic devices.
Összes mutatása