Merck
760986
Sigma-Aldrich
Lithium nickel cobalt oxide
greener alternative
powder, <0.5 μm particle size, >98%
Szinonimák:
LNCO, Lithium cobalt nickel oxide
About This Item
Lineáris képlet:
LiNi0.8Co0.2O2
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
NACRES:
NA.23
grade
battery grade
Minőségi szint
Teszt
>98%
Forma
powder
molekulatömeg
Mw 97.68 g/mol
összetétel
LiNi0.8Co0.2O2
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
részecskeméret
<0.5 μm
mp
>1000 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Alkalmazás
LNCO is a lamellar oxide used as a positive electrode material in Li batteries exhibiting good electrochemical charge-discharge behavior. The high reversibility of the lithium intercalation process, due to the strictly 2D character of the LNCO material, the high cell voltage (but not too high due to the position of the Ni4+/Ni3+ couple vs the Co4+/Co3+ couple), and the presence of a relatively small cobalt content, makes this material a very promising one for lithium battery applications.
Jogi információk
Product of Engi-Mat Co.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Andersson, A. M.; et al.
Journal of the Electrochemical Society, 149, A1358-A1358 (2002)
Ganter, M. J.; et al.
Electrochimica Acta, 56, 7272-7272 (2011)
Saadoune, I.; et al.
Journal of Solid State Chemistry, 136, 8-8 (1998)
Cikkek
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.