Fontos dokumentumok
915173
Sigma-Aldrich
LATP-coated Lithium Manganese Nickel Oxide (LMNO)
powder, battery grade
Szinonimák:
Lithium Aluminum Titanium Phosphate -coated Lithium Manganese Nickel Oxide, NANOMYTE® SP-10C
About This Item
Lineáris képlet:
LiMn1.5Ni0.5O4 + Li1.4Al0.4Ti1
UNSPSC kód:
26111700
NACRES:
NA.23
grade
battery grade
Minőségi szint
leírás
Minimum Capacity: 110 mAh/g
Nominal Capacity (0.1C): ≥125 mAh/g
Forma
powder
összetétel
LiMn1.5Ni0.5O4 coated with 0.1 wt% Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3
átlagos részecskeméret
5-8 μm (APS)
részecskeméret
5-8 μm
szemcseméret
50-70 nm
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
Alkalmazás
LATP coated Lithium manganese nickel oxide is a cathode material that can be charged at high voltage. Due to the high potential, the material has a higher energy density compared to lithium cobalt oxide and lithium iron phosphate.
Jogi információk
NANOMYTE is a registered trademark of NEI Corporation
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The lithium-ion battery: State of the art and future perspectives.
Zubi R, et al.
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 89, 292-308 (2018)
Li-ion battery materials: present and future.
Nitta N, et al.
Materials Today Communications, 18(5), 252-264 (2015)
The lithium-ion battery: State of the art and future perspectives
G Zubi, et al.
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 89, 292-308 (2018)