Fontos dokumentumok
74988
Octylamine
≥99.5%
Szinonimák:
1-Aminooctane, n-Octylamine, Caprylamine
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5%
form
liquid
szennyeződések
≤0.2% water
törésmutató
n20/D 1.429 (lit.)
n20/D 1.429
bp
175-177 °C (lit.)
mp
−5-−1 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
solidification point −1-1 °C
sűrűség
0.782 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCCCCCCCN
InChI
1S/C8H19N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IOQPZZOEVPZRBK-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- A surfactant in the synthesis of mesoporous nickel hydroxy nitrates for fuel cell applications.
- A structure-directing agent to prepare sandwich-type ZnS/octylamine nanosheets, applicable in the fabrication of optical and electronic devices.
- An organic fuel in the reduction of ferric nitrate to magnetic particles having a high magnetic moment.
- A solvent and intercalation agent in the synthesis of ultra-expanded carbon-containing vanadium disulfide composite materials.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
140.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
60 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)