Fontos dokumentumok
308102
N,N-Dimethylhexylamine
98%
Szinonimák:
1-(Dimethylamino)hexane, N,N-Dimethyl-1-hexanamine, N,N-Dimethyl-n-hexylamine, N,N-Dimethylhexylamine, N-Hexyldimethylamine
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.414 (lit.)
bp
146-150 °C (lit.)
sűrűség
0.744 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCCCCCN(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-4-5-6-7-8-9(2)3/h4-8H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QMHNQZGXPNCMCO-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
93.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
34 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)