Fontos dokumentumok
D2404
Decylamine
95%
Szinonimák:
1-Aminodecane, NDA
Teszt
95%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.436 (lit.)
bp
216-218 °C (lit.)
mp
12-14 °C (lit.)
sűrűség
0.787 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCN
InChI
1S/C10H23N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-11H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHZGKXUYDGKKIU-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Amine in the synthesis of dynole-2-24 by reductive amination with 1-(3-(dimethylamino)propyl)-1H-indole-3-carbaldehyde.
- A modifier in the synthesis of nanocomposites based on poly(butylene terephthalate) and C60 nanoparticles.
- A template in the synthesis of ordered two and three dimensional mesoporous iron oxide.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
192.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
89 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?