Fontos dokumentumok
50803
Hexylamine
analytical standard
Szinonimák:
1-Aminohexane
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
2.1-9.3 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤0.5% water
törésmutató
n20/D 1.417-1.419
n20/D 1.418 (lit.)
bp
131-132 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
sűrűség
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
CCCCCCN
InChI
1S/C6H15N/c1-2-3-4-5-6-7/h2-7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
80.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
27 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?