Fontos dokumentumok
385506
2,2′-(Ethylenedioxy)bis(ethylamine)
98%
Szinonimák:
1,2-Bis(2-aminoethoxy)ethane, 1,8-Diamino-3,6-dioxaoctane, 2,2′-(Ethylenedioxy)diethylamine
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.461 (lit.)
bp
105-109 °C/6 mmHg (lit.)
sűrűség
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCCOCCOCCN
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
249.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
121 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?