Merck
30953
Sigma-Aldrich
15-(Boc-amino)-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic acid
purum, ≥97.0% (TLC)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H31NO8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
365.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (TLC)
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
funkcionális csoport
Boc
amine
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(CCOCCOCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C16H31NO8/c1-16(2,3)25-15(20)17-5-7-22-9-11-24-13-12-23-10-8-21-6-4-14(18)19/h4-13H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YEIYIPDFZMLJQH-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer favorable characteristics for various applications, including biocompatibility and solubility.