Fontos dokumentumok
B91005
tert-Butyl carbazate
98%, for peptide synthesis
Szinonimák:
tert-Butoxycarbonyl hydrazide, Boc-hydrazide
About This Item
Javasolt termékek
product name
tert-Butyl carbazate, 98%
Minőségi szint
Teszt
98%
form
crystals
bp
63-65 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
39-42 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
O=C(NN)OC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12N2O2/c1-5(2,3)9-4(8)7-6/h6H2,1-3H3,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DKACXUFSLUYRFU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reagent used in solid phase peptide synthesis and in α-amino aldehyde optical purity determinations. Condenses with aldehydes to form hydrazones which are intermediates in the synthesis of HIV-1 protease inhibitors.
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
195.8 °F
Lobbanási pont (C)
91 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?