Fontos dokumentumok
171778
2-Aminobenzimidazole
97%
Szinonimák:
2-Benzimidazolamine
Teszt
97%
Forma
solid
mp
226-230 °C (lit.)
SMILES string
Nc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C7H7N3/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H3,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JWYUFVNJZUSCSM-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PLAU(5328)
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)