Fontos dokumentumok
108812
2-Aminobenzothiazole
97%
Szinonimák:
2-Benzothiazolamine
Teszt
97%
form
solid
mp
126-129 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: very slightly soluble
alcohol: freely soluble
chloroform: freely soluble
concentrated acid: soluble
diethyl ether: freely soluble
SMILES string
Nc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C7H6N2S/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UHGULLIUJBCTEF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)