Merck
744514
Sigma-Aldrich
1-Chloro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one
98.0-102.0% (AT)
Szinonimák:
NSC 191950
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H4ClIO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
282.46
Beilstein:
141400
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98.0-102.0% (AT)
form
powder
funkcionális csoport
iodo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClI1OC(C2=CC=CC=C21)=O
InChI
1S/C7H4ClIO2/c8-9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)11-9/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSZMFYQLHGJKKD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis and reaction of substituted arylalkoxyiodinanes: formation of stable bromoarylalkoxy and aryldialkoxy heterocyclic derivatives of tricoordinate organoiodine(III).
Amey, R. L. and Martin, J. C.
The Journal of Organic Chemistry, 44 (11), 1779-1784 (1979)
Cikkek
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.