Fontos dokumentumok
696641
3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxole
95%
Szinonimák:
1,3-Dihydro-3,3-dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxole, Togni’s Reagent
Teszt
95%
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
mp
75-79 °C
funkcionális csoport
fluoro
iodo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1(C)O[I](c2ccccc12)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H10F3IO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)14(15-9)10(11,12)13/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVAPLSNCVYXFDQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Trifluoromethylation of a variety of compounds including:
- Secondary and primary aryl- and alkylphospines
- Phenols
- Peptides containing cysteine residudes by SPPS and electrophilic S-trifluoromethylation
- Arenes and N-heterocycles
- Electrophilic N-trifluoromethylation of Arozoles
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.
Related Content
Togni group develops ligands and reagents for constructing molecules in efficient or unprecedented ways.