Fontos dokumentumok
483877
5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulfonate
97%
Szinonimák:
S-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium triflate, S-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulfonate
Teszt
97%
mp
150 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
triflate
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)[S+]1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C13H8F3S.CHF3O3S/c14-13(15,16)17-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)17;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-8H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QXXHXTRTGZBOGD-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- Pd(II)-catalyzed trifluoromethylation
- Electrophilic trifluoromethylation in ionic liquids
- Used in the stereoselective preparation of trifluoromethylalkynes by trifluoromethylation of terminal alkynes using Umemoto′s reagent and a copper catalyst
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?