Merck
728365
Sigma-Aldrich
1-[(Triisopropylsilyl)ethynyl]-1,2-benziodoxol-3(1H)-one
≥98.0% (AT)
Szinonimák:
1-{[Tris-(1-methylethyl)silyl]ethynyl]}-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, TIPS-EBX
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H25IO2Si
CAS-szám:
Molekulatömeg:
428.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
≥98.0% (AT)
form
crystals
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
funkcionális csoport
iodo
SMILES string
CC(C)[Si](C#C[I]1OC(=O)c2ccccc12)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C18H25IO2Si/c1-13(2)22(14(3)4,15(5)6)12-11-19-17-10-8-7-9-16(17)18(20)21-19/h7-10,13-15H,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NTHGHMCOPNSZIR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Introduction of silylacetylenes
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Direct alkynylation of indole and pyrrole heterocycles.
Jonathan P Brand et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(49), 9346-9349 (2009-11-07)
Direct alkynylation of thiophenes: cooperative activation of TIPS-EBX with gold and Brønsted acids.
Jonathan P Brand et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(40), 7304-7307 (2010-08-24)
Stefano Nicolai et al.
Organic letters, 12(2), 384-387 (2009-12-17)
The first example of intramolecular oxyalkynylation of nonactivated alkenes using oxidative Pd chemistry is reported. Both phenol and aromatic or aliphatic acid derivatives could be used under operator-friendly conditions (room temperature, technical solvents, under air). The discovery of the superiority
Related Content
Waser lab discovers hypervalent iodine's alkynylation properties for unconventional bond disconnections, advancing organic synthesis methodologies.