Merck
771147
Sigma-Aldrich
1-Trifluoromethyl-1,2-benziodoxol-3-(1H)-one
60 wt. %, contains 40 wt. % Celatom® FW-80 as additive
Szinonimák:
Togni Reagent II
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
Minőségi szint
tartalmaz
40 wt. % Celatom® FW-80 as additive
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
koncentráció
60 wt. %
mp
150-158 °C
funkcionális csoport
fluoro
iodo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)[I]1OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H4F3IO2/c9-8(10,11)12-6-4-2-1-3-5(6)7(13)14-12/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XHEOXSQMBWJOKP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Electrophilic trifluoromethylating reagent has shown to be one of the more robust trifluoromethylation reagents on the market. However, a recent report has showed this product to have potential dangerous self-reactivity neat. We now offer a less self-reactive material mixed down in Celatom®, a silica-based adsorbent, which significantly reduces self-reactivity allowing for safer shipping and storage.
Jogi információk
Celatom is a registered trademark of EP Minerals, LLC
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Lungs, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Fiederling, N.;
Organic Process Research & Development, 17, 318-319 (2013)
Cikkek
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.
Related Content
Togni group develops ligands and reagents for constructing molecules in efficient or unprecedented ways.