Fontos dokumentumok
662283
Bis(tert-butylcarbonyloxy)iodobenzene
97%
Szinonimák:
(Di-tert-butylcarbonyloxyiodo)benzol, 2,2-Dimethylpropanoic acid, phenyliodine complex, Bis(2,2-dimethylpropanoato-O)phenyliodide, Di-(Pivaloyloxy)iodobenzene
Teszt
97%
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reagent type: oxidant
mp
104-109 °C
funkcionális csoport
iodo
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)O[I](OC(=O)C(C)(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C16H23IO4/c1-15(2,3)13(18)20-17(12-10-8-7-9-11-12)21-14(19)16(4,5)6/h7-11H,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DZKPLZUSZXYHFB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reagent for:
- Preparation of α,β-unsaturated-γ-lactams via Rh-catalyzed C-H amination of allene carbamates, then Ru-catalyzed cyclocarbonylation
- Palladium-catalyzed diamination
- Preparation of functionalized bicyclic heterocyclic compounds by rhodium-catalyzed allene amidation and cyclization
- Preparation of piperidine and pyrrolidine derivatives via copper-catalyzed intramolecular aminoacetoxylation of aminoolefins
- C-H acyloxylation of arenes
- Hypervalent iodine oxidant
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
New! Rh2(esp)2, and exceptionally efficient and selective catalyst for C-H amination.