Fontos dokumentumok
232807
1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin
available chlorine 68 %
Szinonimák:
1,3-Dichloro-5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione, DCDMH, NSC 33307, NSC 38630
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
összetétel
available chlorine, 68%
mp
132-134 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 0.21% at 25 °C(lit.)
carbon tetrachloride: freely soluble 12.5%(lit.)
chloroform: freely soluble 14%(lit.)
methylene chloride: freely soluble 30%(lit.)
benzene: freely soluble 9.2%(lit.)
chlorinated solvents: freely soluble at 25 °C(lit.)
SMILES string
CC1(C)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O
InChI
1S/C5H6Cl2N2O2/c1-5(2)3(10)8(6)4(11)9(5)7/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KEQGZUUPPQEDPF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- in reaction of chlorination of cytosine base
- in the synthesis of α-chloroacetophenones
- as an effective oxidizing agent for the oxidation of urazoles and bis-urazoles to their corresponding triazolinediones
- Microwave-assisted aromatization of trisubstituted pyrazolines
- Asymmetric chlorolactonization chlorenium source
- Oxidative chlorination for the synthesis of arenesulfonyl chlorides
- Selective halogenation for the synthesis of halo ketones
- Chlorination reactions
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
345.2 °F
Lobbanási pont (C)
174 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?