Merck
738638
Sigma-Aldrich
Dichloro(hexamethylbenzene)ruthenium(II) dimer
Szinonimák:
(Hexamethylbenzene)Ru(II)Cl2 dimer, [(C6Me6)RuCl2]2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H36Cl4Ru2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
668.49
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl][Ru]Cl.[Cl][Ru]Cl.Cc1c(C)c(C)c(C)c(C)c1C.Cc2c(C)c(C)c(C)c(C)c2C
InChI
1S/2C12H18.4ClH.2Ru/c2*1-7-8(2)10(4)12(6)11(5)9(7)3;;;;;;/h2*1-6H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GVCIEWAYDUQTTQ-UHFFFAOYSA-J
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)