Merck
357537
Sigma-Aldrich
Pentamethylcyclopentadienyliridium(III) chloride,dimer
greener alternative
96%
Szinonimák:
di-μ-chlorodichlorobis[(1,2,3,4,5-η)-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]di-iridium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H30Cl4Ir2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
796.70
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: iridium
reagent type: catalyst
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
Cl[Ir]Cl.Cl[Ir]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.4ClH.2Ir/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*1-5H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JDOHSXHCQARCAW-UHFFFAOYSA-J
Általános leírás
Pentamethylcyclopentadienyliridium(III) chloride, dimer is utilized as a catalyst in cross-coupling and dimerization reactions.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Alkalmazás
Catalyst for greener amine synthesis from amines and alcohols by hydrogen-borrowing. Precursor to cooperative metal-Bronsted acid catalyst for greener reductive amination using hydrogen gas.
Metal-Brønsted Acid Cooperative Catalysis for Asymmetric Reductive Amination
Development of GSK's reagent guides – embedding sustainability into reagent selection
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Total Synthesis of Calothrixins A and B by Palladium-Catalyzed Tandem Cyclization/Cross-Coupling Reaction of Indolylborate
T Abe, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2012, 5018-5027 (2012)