Merck
676500
Sigma-Aldrich
Chloro(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(II) tetramer
Szinonimák:
Tetrachlorotetrakis(pentamethylcyclopentadienyl)tetraruthenium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C40H60Ru4Cl4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1087.00
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
276-278 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[Ru]Cl.C[Ru]Cl.C[Ru]Cl.C[Ru]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C.C[C]3[C](C)[C](C)[C](C)[C]3C.C[C]4[C](C)[C](C)[C](C)[C]4C
InChI
1S/4C10H15.4CH3.4ClH.4Ru/c4*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;;;;;;;/h4*1-5H3;4*1H3;4*1H;;;;/q;;;;;;;;;;;;4*+1/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SCUAWZQFHNJPNU-UHFFFAOYSA-J
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)