Merck
676497
Sigma-Aldrich
Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium(III) polymer
About This Item
Lineáris képlet:
[(C10H15)RuCl2]n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
45-47 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Ru](Cl)Cl.[Ru](Cl)Cl.C[C]2[C]([C]([C]([C]2C)C)C)C.C[C]1[C]([C]([C]([C]1C)C)C)C
InChI
1S/2C10H15.4ClH.2Ru/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*1-5H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VDXZXHGAMPUNED-UHFFFAOYSA-J
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)